Merck
PHL84214
Ganoderic acid D
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(7β)-7-Hydroxy-3,11,15,23-tetraoxolanost-8-en-26-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H42O7
Número de CAS:
Peso molecular:
514.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@@H]2[C@](CCC(=O)C2(C)C)(C3=C1[C@]4([C@@]([C@H](CC4=O)[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)(CC3=O)C)C)C
InChI
1S/C30H42O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,32H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21+,28+,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
YTVGSCZIHGRVAV-IYAQLQCNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)