G004603
HPLC Analysis of Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)