CRM44915
ASTM® D6584 Standard Solution 3
certified reference material, in pyridine (varied), ampule of 1 mL
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D6584
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in pyridine (varied)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)