Merck
97583
Supelco
N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
analytical standard
Sinónimos:
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
506012
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.6 (vs air)
Ensayo
≥98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)