807637
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® ODS-120T, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-120T, 07637
Extensión del etiquetado
22% Carbon, multilayer, encapped
Parámetros
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
200 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
150 Å pore diameter
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)