Merck
57100-U
Supelco
Accesorio de secado Visidry
for use with Visiprep 12-port model
Sinónimos:
SPE Vacuum Manifold Drying Accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
PFAS testing
food and beverages
compatibilidad
for use with Visiprep 12-port model
Descripción general
El accesorio de secado Visidry fue diseñado esclusivamente para nuestros distribuidores de vacío Visiprep, (Cat. No. 57100-u también se fija a nuesto distribuidor de vacío económico Preppy) descrito en la página anterior. La unidad Visidry se instala en minutos, seca hasta 12 o hasta 24 tubos SPE simultáneamente y puede usarse con cualquier gas inerte. Este se puede usar también para evaporar y concentrar muestras recuperadas. El flujo de gas a cada tubo puede ser ajustado individalmente.
Nota: este accesorio de secado no puede usarse para secar tubos SPE de 12, 20 o 60 mL.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo