Documentos clave
57086
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Alumina
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
polypropylene tube
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 1 g
envase
pkg of 54 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
Matriz
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
grupo activo de la matriz
Alumina phase
tamaño de partícula
60-325 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)