507423
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
red polypropylene cap, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
red PTFE/silicone septum
red polypropylene cap
feature
closure type polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 9 mm
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)