Documentos clave
28449-U
Supelco
Top Flask with Stopcock
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
envase
pk of 1
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
capacidad
250 mL
cuello tamaño
24 mm
volumen
250 mL
aplicaciones
food and beverages
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)