27516
Screw Top Vial, Graduated, Preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Categorías relacionadas
Descripción general
Septa are blue PTFE on white silicone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)