Documentos clave
22462
Supelco
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidad
0.32 mm Column I.D.
Descripción general
Supelco ha perfeccionado el diseño de estas férulas de grafito para proporcionar un perfil limpio y afilado con un mínimo destello.
Características:
Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)