Documentos clave
22085-U
Connector to Male NPT
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
400-1-2
Adaptador
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)