ZRB2345
Anti-PAX7 Antibody, clone 2D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
HuP1, Paired box protein Pax-7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D12, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PAX7(5081)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PAX7 in Human testis tissue sections.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected GST/His-tagged recombinant Human PAX7.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PAX7 peptide with a KD of 1.4 x 10-7 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected PAX7 in one million HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)