Documentos clave
Z329452
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 350 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE-coated
fabricante / nombre comercial
BRAND 137720
Longitud
350 mm
Diámetro
~8 mm
Descripción general
Magnetic core fully sealed.
Otras notas
BR137720 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)