T2441
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
capacity 0.6 mL, natural
Sinónimos:
low retention microtube, snap-cap vial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (Angled cap lid)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
tube (homopolymer)
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations
neck thread Push fit
envase
case of 10,000 ea
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific MCT-0.6N
Parámetros
-20,000 × g max. RCF
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.6 mL
color
natural
Descripción general
- Superior clarity for sample viewing
- A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
- Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
- Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
- Large, crisp reference lines and graduation numbers
- Certified RNase/DNase free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)