SML4104
Tomatine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(3β,5α,22β,25S)-Spirosolan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, Lycopersicin, NSC 234440, NSC 9223, Spirosolane, α-Tomatine, alpha-tomatine
About This Item
origen biológico
tomato
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
N1[C@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)CO)CO)CC5)C)CC4)C3)C)[
C[C@@H]1[C@@]2(O[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]6([C@@](C[C@@H](O[C@@H]7O[C@@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)[C@@H]([C@H]7O)O)CO)CC6)([H])CC[C@
Clave InChI
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tomatine (Lycopersicin) is a natural glycoalkaloid from tomatoes that exhibits fungicidal, antimicrobial, and insecticidal properties. Tomatine induces apoptosis in cancer cell lines.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)