Documentos clave
SML3481
Sigma-Aldrich
Norursodeoxycholic acid
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic acid, 24-Norursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-24-nor-5β-cholan-23-oic acid, Nourcholic acid, nor-UDCA, nor-Ursodeoxycholic acid, norUDCA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H38O4
Número de CAS:
Peso molecular:
378.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CC(=O)O)C)C
InChI
1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
Clave InChI
QYYDXDSPYPOWRO-JHMCBHKWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Orally active bile acid, side chain-shortened ursodeoxycholic acid (UDCA) homologue with in vivo efficacy in cholestatic and fibrotic liver disease models.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)