SML0608
A-412997 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Cl.N2(CCC(CC2)c3ncccc3)CC(=O)Nc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C19H23N3O.2ClH/c1-15-5-4-6-17(13-15)21-19(23)14-22-11-8-16(9-12-22)18-7-2-3-10-20-18;;/h2-7,10,13,16H,8-9,11-12,14H2,1H3,(H,21,23);2*1H
Clave InChI
KIGNSSHMCNBHQX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.