SAB4700777
Monoclonal Anti-Cytokeratin 8 antibody produced in mouse
clone C-51
Sinónimos:
CK-8, CK8, CYK8, K8, KRT8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C-51, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
sheep, pig, human, bovine
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
BC000654
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT8(3856)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)