SAB1404072
Monoclonal Anti-MEOX2 antibody produced in mouse
clone 5A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GAX, MOX2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~59.44 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MEOX2(4223)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MEHPLFGCLRSPHATAQGLHPFSQSSLALHGRSDHMSYPELSTSSSSCIIAGYPNEEGMFASQHHRGHHHHHHHHHHHHQQQQHQALQTNWHLPQMSSPPSAARHSLCLQPDSGGPPELGSSPPVLCSNSSSLGSSTPTGAACAPGDYGRQALSPAEAEKRSGGKRKSDSSDSQEGNYKSEVNSKPRKERTAFTKEQIRELEAEFAHHNYLTRLRRYEIAVNLDLTERQVKVWFQNRRMKWKRVKGGQQGAAAREKELVNVKKGTLLPSELSGIGAATLQQTGDSIANEDSHDSDHSSEHAHL
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)