Documentos clave
SAB1300843
Sigma-Aldrich
Anti-APPBP1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-A-116A10.1, Anti-HPP1, Anti-NAE1, Anti-Ula-1, NEDD8-activating enzyme E1 regulatory subunit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APPBP1(8883)
Categorías relacionadas
Descripción general
APPBP1 binds to the beta-amyloid precursor protein. Beta-amyloid precursor protein is a cell surface protein with signal-transducing properties, and it is thought to play a role in the pathogenesis of Alzheimer′s disease. In addition, this protein can form a heterodimer with UBE1C and bind and activate NEDD8, a ubiquitin-like protein. APPBP1 is required for cell cycle progression through the S/M checkpoint.
Inmunógeno
APPBP1 (NP_003896, 5-34)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human APPBP1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)