PZ0354
PF-04363467 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-[4-(4-Ethyl-2-morpholinyl)-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, N-[4-[(2S)-4-Ethyl-2-morpholinyl]-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)-benzenesulfonamide hydrochloride, PF-4363467 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]Cl.CC1=CC([C@H]2CN(CC)CCO2)=CC=C1NS(C3=CC=C(C(C)C)C=C3)(=O)=O
InChI key
LDMGPGYFWNPBTL-VZYDHVRKSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)