MTCP4406
MTC™ Bio SureStand™ Multiple Pipette Stand
to hold, 6 x single pipettes OR 4 x multipipettes
Sinónimos:
pipette holder, pipette rack, plastic tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
acrylic
Características
to hold 6 x single pipettes OR 4 x multipipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P4406
Descripción general
Características y beneficios
- Universal – Fits all popular pipettes
- 5mm acrylic – 40% thicker
- Non-skid rubber feet
- Multi-channel “window” slots
- US Patent No 872,300
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)