M8270
Anti-Mouse IgG3 (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
200
300
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
técnicas
Ouchterlony double diffusion: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
IgG3 (heavy chain specific) antibody specifically recognizes heavy chain of mouse IgG3. Specificity of the mouse IgG3 is determined by immunodiffusion and IEP techniques. The purified antibody preparation is non-reactive with mouse IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, and IgM, myeloma proteins.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)