M1816
Myelin Basic Protein Kinase 1 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Ensayo
>90% (SDS-PAGE)
Formulario
solution
actividad específica
≥300 units/mg protein
mol peso
40 kDa
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Definición de unidad
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
Forma física
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)