I3784
IgG3, Kappa from murine myeloma
clone DX, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Mouse IgG3-κ
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
DX, monoclonal
Ensayo
≥95% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Formulario
buffered aqueous solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
IgG3, κ from murine myeloma specifically recognizes mouse IgG3. Specificity of the mouse IgG3, κ is determined by immunodiffusion and IEP techniques. The purified myeloma preparation is non-reactive with antisera to mouse IgA, IgM, IgD, IgG1, IgG2a and IgG2b.
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)