G5401
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Productos recomendados
Materiales
gold
descripción
Regular grids with center mark and solid border
envase
vial of 100 grids
Diámetro
3.05 mm
rejilla tamaño
400 mesh × 62 μm pitch
agujero An
42 μm
área abierta tamaño
44%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)