EP022822080
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-72-8, non aerosol tight, to hold, 72 x 0.5 mL reaction vessels
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 72 x 0.5 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022822080 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)