CLS6795410D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate L × W 5 in. × 7 in.
Sinónimos:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Productos recomendados
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 6795-410D
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
60-1150 rpm speed
placa L × An
5 in. × 7 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
- Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
- Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
- Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
- Small footprint and low profile
- Meets UL and cUL standards
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)