CLS356660
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear white wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356660
tamaño
384 well
pocillo tamaño
384 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)