CLS356485
Corning® BioCoat™ Collagen Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356485
capacidad
75 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)