CLS354221
Corning® rLaminin-521
from human, pack of 100 μg
Sinónimos:
extracellular matrix
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Formulario
liquid
envase
pack of 100 μg
fabricante / nombre comercial
Corning 354221
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
Features
Recombinant protein
Easy to self-coat
Available in 0.1 mg aliquots for easy handling
Compatible with multiple hPSC culture media and dissociation reagents
Supports undifferentiated expansion of hPSC
Suitable for xeno-free, defined culture environment
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)