FM3A
87100804, mouse breast, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
FM3A, 87100804
origen biológico
mouse breast
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse C3H mammary carcinoma
Descripción línea celular
A temperature sensitive mutant of the C3H mouse mammary carcinoma.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 30-33°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)