Documentos clave
BPAEC
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86123101, bovine lung, Endothelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
origen biológico
bovine lung
envase
tube of 5 μg 86123101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86123101-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Endothelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Bovine lung endothelium
Descripción línea celular
BPAEC is susceptible to bovine respiratory viruses and is positive for BVDV.
Aplicación
Virus studies: bovine respiratory viruses
Medio de cultivo
DMEM or 199 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)