Documentos clave
Y3.AG.1.2.3
85110502, rat blood, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
Y3.AG.1.2.3, 85110502
origen biológico
rat blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Immunoglobulin G (IgG) kappa light chains
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat LOU myeloma
Descripción línea celular
Sub-cloned from an azaguanine-resistant mutant of the Lou rat myeloma, S210. The cells secrete IgG kappa light chains.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)