RN46A-B14
12061303, rat embryo d13 medullary raphe. Morphology: proliferating, fibroblast. Differentiating, neuronal.
Sinónimos:
46A B14, 46A-B14, RN46A B14
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RN46A-B14, 12061303
origen biológico
rat embryo (day 13 medullary raphe)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast morphology while proliferating and neuronal on differentiation
receptores
Not specified
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)