Merck
71679
Sigma-Aldrich
Sodium bitartrate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
L-(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium hydrogen tartrate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5NaO6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.08
Beilstein:
6099125
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)