Y0000732
Felbinac impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenyl methyl ketone, 4-Phenylacetophenone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
felbinac
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
116-118 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clave InChI
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)