Merck
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
Sinónimos:
3-Methyl-2-butenyl benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número de FEMA:
4203
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.693
NACRES:
NA.21
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
chocolate; balsamic; fruity
cadena SMILES
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
Clave InChI
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)