SYNPLE-H007
Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
Synple
Sinónimos:
Synple 2
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Parámetros
up to 0.5 mmol scale
cadena SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Clave InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Descripción general
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: 3-Methylmorpholine
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
- Immobilized SnAP reagent
- Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
- SCX (for purification)
- Silica (for purification)
Related Cartridges:
- SYNPLE-H001Reagent-cartridge Morpholine
- SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
- SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
- SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
- SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
- SYNPLE-H010Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr)
- SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
- SYNPLE-H090Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
- SYNPLE-H091Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Otras notas
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).