Documentos clave
RE-CV2-NCR-01
SARS-CoV-2 Nucleocapsid, RNA binding domain (aa 46- aa 173)
pkg of 100 μg
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
grado
analytical standard
Ensayo
>95%
mol peso
Mw 15 kDa
envase
pkg of 100 μg
fabricante / nombre comercial
InBio
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 0.3M NaCl, 1X PBS, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: xx based on OD 280nm. Extinction Coefficient = 1.8.
Purification: Purified from E. coli by multi-step chromatography.
Notes:
(1) SARS-CoV-2 NCR has a C-terminal 7xHis-tag.
(2) Point mutation (P46G) introduced to increase stability.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)