PHR3650
5′ -Cytidylic Acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Cytidine 5′-monophosphate, 5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1162126
envase
pkg of 1G
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)