PHR2311
Loratadine Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Ethyl 4-(13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
loratadine
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(c4ncccc4CC2)C3=CCN(CC3)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Clave InChI
ZORGYPXITGWTSB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)