Merck
PHL82522
5,7-Dihydroxy 3,3′,4′,5′,6,8-hexamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,7-Dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O10
Número de CAS:
Peso molecular:
434.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C21H22O10/c1-25-10-7-9(8-11(26-2)17(10)27-3)16-20(29-5)14(23)12-13(22)19(28-4)15(24)21(30-6)18(12)31-16/h7-8,22,24H,1-6H3
Clave InChI
QXRNWRWFNALYGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)