PHL82325
Veratridine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Veratroylveracevine, Veracevine veratrate
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(=O)OC2CC[C@@]3(C)C4CCC5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)C(CN8CC(C)CCC8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19?,23?,24?,25?,26?,27-,28?,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Clave InChI
FVECELJHCSPHKY-FCSYLLAHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)