PHL80542
Taraxasterol acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Isolactucerol acetate, Pyrethrol acetate, Saussurol acetate
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O(C1C(C2C(C3C(C4(C(C5C(CC4)(CCC(=C)C5C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H52O2/c1-20-12-15-29(6)18-19-31(8)23(27(29)21(20)2)10-11-25-30(7)16-14-26(34-22(3)33)28(4,5)24(30)13-17-32(25,31)9/h21,23-27H,1,10-19H2,2-9H3
InChI key
SFEUTIOWNUGQMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)