Merck
NIST2203
Potassium fluoride
NIST® SRM® 2203, standard for ion-selective electrodes
About This Item
Fórmula lineal:
KF
Número de CAS:
Peso molecular:
58.10
Beilstein:
3902818
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
crystals
envase
pkg of 125 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
858 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Fluoride ion (F-)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)