91906
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid
analytical standard
Sinónimos:
MPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
138.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
98.0-102.0% (T)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
93-96 °C
Formato
neat
cadena SMILES
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
Clave InChI
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)