91428
Triple Sugar Iron Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 19250:2010
according to ISO 21567:2004
according to ISO 6579-1:2020
according to ISO 6579-2:2012
according to ISO 6579-3:2014
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 12.000 g/L
glucose, 1.000 g/L
iron(III) citrate, 0.300 g/L
lactose, 10.000 g/L
meat extract, 3.000 g/L
peptone, 20.000 g/L
phenol red, 0.024 g/L
sodium chloride, 5.000 g/L
sodium thiosulfate, 0.300 g/L
sucrose, 10.000 g/L
yeast extract, 3.000 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | utilization test: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
idoneidad
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
enterobacteriaceae
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)