80548
TSC Agar Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Tryptose Sulfite Cycloserine Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
D-cycloserine, 0.4 g/L
4-methylumbelliferylphosphate disodium salt, 0.1 g/L
sucrose, 5.0 g/L
aplicaciones
environmental
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Clostridium spp.
Descripción general
TSC Agar Supplement can be used to detect Clostridium perfringens, which are sulfite-reducing bacteria. The agar contains sodium metabisulphite and ferric ammonium citrate, which are indicators of sulphite reduction.
Aplicación
TSC Agar Supplement can be used for the isolation and enumeration of vegetative forms as well as spores from Clostridium perfringens in food, clinical specimens and other material. Clostridium perfringens colonies are fluorescent when illuminated with UV light (360nm). Recommended by the "jSchweizerisches Lebensmittelbuch", chapter 56 E7.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Isolation of Clostridium perfringens Type B in an Individual at First Clinical Presentation of Multiple Sclerosis Provides Clues for Environmental Triggers of the Disease
Kareem Rashid Rumah
PLoS ONE, 8(10), e76359-e76359 (2013)